Learn More
Sel de potassium de l'acide D-gluconique, TRC
Code produit 30396582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396582 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396582 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG41742510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Gluconate
CAS 299-27-4
Formule moléculaire C6 H11 O7 . K
Quantité 10 g
Synonyme Potassium Gluconate
Formule InChI InChI=1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
SMILES [K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Nom IUPAC potassium ;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhénoate
Poids moléculaire (g/mol) 234.25
Poids de la formule 234.0142