Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-glucosamine, 98+%
Code produit 10122770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10122770 10 g Flacon en verre 10g
10665152 100 g Flacon en plastique 100g
10245250 500 g Flacon en plastique 500g
11996191 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10122770 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 119900100
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-84-2
Formule moléculaire C6H13NO5·HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucosamine hydrochloride
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Perte à la dessiccation 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Conditions de rotation spécifiques + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Rotation spécifique +70.0° to +73.0° (20°C, 589nm) (c=2.5, H2O) (after 3 hrs)
Poids de la formule 215.64
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (on dry substance) (Total base)
Forme physique Poudre solide