Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-glucosamine, 98+%
Code produit 11462957
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462957 50 g 50g
11472957 250 g 250g
11452957 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462957 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A15532.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Le chlorhydrate de D-glucosamine, numéro CAS 3416-24-8, est le de D-glucosamine de sucre aminé, utilisé pour la quantification de la chitine et d’autres études biochimiques.
Novel application of glucosamine is to prepare medical agent for treating vertigo. It is used as food ingredients and additives, raw material for anti cancer and antibiotic drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-84-2
Formule moléculaire C6H13NO5·HCl
Numéro MDL MFCD00067674
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucosamine hydrochloride
Point de fusion ∼192°C (decomposition)
Quantité 50 g
Beilstein 4157370
Merck Index 14,4458
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +71.5° (c=1 in Water, 20h)
Poids de la formule 215.64
Pourcentage de pureté ≥98%