Learn More
Chlorhydrate de D-(+)-glucosamine, 99,83 %, MP Biomedicals™
Code produit 11465172 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11465172 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11465172 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219467125
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Glucosamine hydrochloride
CAS 66-84-2
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.9983
Formule moléculaire C6H13NO5·HCI
Quantité 25 g
Synonyme 2-Amino-2-deoxy-D -glucose, Chitosamine
Poids de la formule 215.6
Forme physique Powder