Learn More
Chlorhydrate de D-(+)-glucosamine, 99,83 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Glucosamine hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.9983 |
| Formule moléculaire | C6H13NO5·HCI |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Amino-2-deoxy-D -glucose, Chitosamine |
| Poids de la formule | 215.6 |
| Forme physique | Powder |