Description
Biologie moléculaire
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Glucosamine Hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule moléculaire | C6H13NO5.ClH |
| Numéro MDL | MFCD00135831 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride |
| Poids de la formule | 215.6 |
| Forme physique | Solid |