Learn More
D-Glucose-1-13C, TRC
Code produit 30179622
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179622 250 mg 250mg
30179354 500 mg 500mg
30179180 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179622 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG595007250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40762-22-9
Formule moléculaire 13C C5 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Synonyme D-Glucose-1-13C, 1-13C-Glucose, D-[1-13C]Glucose, Glucose-1-13C, [1-13C]-D-Glucose, [1-13C]D-Glucose
Nom IUPAC (3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)(2^{13}C)oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucose 1-13C
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
Poids de la formule 181.0667