Learn More
Thermo Scientific™ D-Glucose + D-Fructose + Sucrose
Code produit 17847826 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 x 25 pièces
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17847826 40 x 25 pièces 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17847826 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 984301
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
D-Glucose + D-Fructose + Sucrose R1-R4 1000 tests R1 3 x 45mL R2-R4 3 x 13mL
D-Glucose + D-Fructose + Sucrose R1-R4 1000 tests R1 3 x 45mL R2-R4 3 x 13mL Ship and Store 2-8degC Do Not Freeze
D-Glucose + D-Fructose + Sucrose
  • R1-R4 1000 tests
  • R1 3 x 45mL
  • R2-R4 3 x 13mL
  • 40x25 Pcs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type D to Glucose + D to Fructose + Sucrose System Reagent
Type d’échantillon Food and Beverage Sample
Description Do Not Freeze
Détecte D-Glucose + D-Fructose + Sucrose
Nbre de tests 1000
Taille de l’échantillon R1-R4 1000 tests; R1 3 x 45 mL; R2-R4 3 x 13 mL
Quantité 40 x 25 pièces
Contenu et stockage 2°C to 8°C