Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohydrate D-(+)-glucose
Code produit 11408963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11408963 2500 g 2500g
11498953 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408963 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11090.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14431-43-7 | C6H12O6·H2O
D-(+)-Glucose monohydrate is used by industry professionals to indicate the degree to which a substance contains water, and in food industry, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de D-(+)-Glucose est utilisé par les professionnels de lʼindustrie pour indiquer le degré auquel une substance contient de lʼeau et dans lʼindustrie alimentaire, des produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14431-43-7
Formule moléculaire C6H12O6·H2O
Numéro MDL MFCD00149450
Spécification
Nom chimique ou matériau D- (+)-Glucose monohydrate
Point de fusion ∼83°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 2500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 198.18 (180.16 Anhydrous)