Learn More
D-(+)-glucose monohydraté, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 14431-43-7 |
| Point de fusion | 83°C |
| Résidus d’allumage | max. 0.015% |
| Formule moléculaire | C6H12O6·H2O |
| Numéro MDL | MFCD00149450 |
| Quantité | 1 kg |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.17 |
| Matière insoluble | max. 0.005% |