Learn More
D(+)-glucose monohydraté, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit 11463743 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11463743 5 kg Récipient en plastique 5kg
10529190 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463743 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur G/0400/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
D(+)-glucose monohydraté, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14431-43-7
Formule moléculaire C6H12O6·H2O
Numéro MDL 149450
Spécification
Couleur Blanc
pH 5.9
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Poids de la formule 198.18g/mol
Forme physique Solide