Description
- Le D-(+)-glucose anhydre est une source d'énergie principale pour les organismes vivants.
- Il se combine en glucosides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides (cellulose et amidon) et glycogène.
- Le D-(+)-glucose est un monosaccharide. C'est un mélange deα - etβ -anomères, principalement lesα -anomère.
Spécification
Spécification
| CAS | 50-99-7 |
| Point de fusion | 150 °C à 170 °C (littérature) |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.544g/mL |
| Formule moléculaire | C6H12O6 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1724615 |
| Synonyme | Dextrose, Cartose, Cerelose, Corn Sugar |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans une solution claire aqueuse incolore à 20 %. |
| Clé InChI | WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYNA-N |
| Afficher plus |