Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentaacétate de β-D-glucose, 98 %
Code produit 10013460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10013460 100 g Flacon en plastique 100g
10495423 5 g Flacon en verre 5g
10096193 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10013460 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 302961000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90€
    62.65€ / 100g
    Économisez 6.25€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 604-69-3
Numéro MDL MFCD00006597
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Synonyme beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
CID PubChem 2724702
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5 R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau β-D-Glucose pentaacetate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 129.0°C to 133.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C16H22O11
Quantité 100 g
Conditions de rotation spécifiques + 5.00 (20.00°C c=1,CHCL3)
Rotation spécifique + 5.00
Poids moléculaire (g/mol) 390.33
Poids de la formule 390.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline