Learn More
D-Glucuronamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15407259
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15407259 5 g 5g
15497249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15407259 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66047.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3789-97-7
Formule moléculaire C6H11NO6
Poids moléculaire (g/mol) 193.155
Numéro MDL MFCD00006619
Clé InChI VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
CID PubChem 3482
Nom IUPAC 3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxamide
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau D-Glucuronamide
Point de fusion 166°C to 167°C
Couleur Beige à Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +35° (c=2 in Water)
Poids de la formule 193.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre