Learn More
D-Glucuronamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497249
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497249 1 g 1g
15407259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66047.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3789-97-7 | C6H11NO6 | 193.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3789-97-7
Formule moléculaire C6H11NO6
Poids moléculaire (g/mol) 193.155
Numéro MDL MFCD00006619
Clé InChI VOIFKEWOFUNPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glucuronamide, d-glucuronic acid amide, voifkewofunpbn-uhfffaoysa, 3,4,5,6-tetrahydroxytetrahydro-2h-pyran-2-carboxamide non-preferred name
CID PubChem 3482
Nom IUPAC 3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxamide
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)N)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucuronamide
Point de fusion 166°C to 167°C
Couleur Beige à Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +35° (c=2 in Water)
Poids de la formule 193.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre