Learn More
Acide D-glucuronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Glucuronic acid |
| Note relative au nom | 98% |
| Point de fusion | 158.0°C to 162.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 25 g |
| Merck Index | 15,4501 |
| Conditions de rotation spécifiques | + 36.50 (20.00°C c=6,H2O,after 2 hrs) |
| Afficher plus |