Learn More
Acide D-glucuronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363486 5 g 5g
11373486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14350.06
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
D-Glucuronic acid is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide D-glucuronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans la recherche chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6556-12-3
Formule moléculaire C6H10O7
Poids moléculaire (g/mol) 194.14
Numéro MDL MFCD00077778
Clé InChI IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Synonyme 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
CID PubChem 65041
ChEBI CHEBI:47953
Nom IUPAC Acide(2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohéxanoïque
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucuronic acid
Point de fusion ∽158°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1727083
Merck Index 14,4465
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +35° (c=6 in Water)
Poids de la formule 194.14
Pourcentage de pureté ≥98%