Learn More
Acide D(+)-glucuronique, sel de sodium, monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10226740 25 g Flacon en plastique 25g
10627304 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10226740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204570250
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 14984-34-0 | C6H9NaO7·H2O | 234.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14984-34-0
Formule moléculaire C6H9NaO7·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 234.14
Numéro MDL MFCD00151051
Clé InChI QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Synonyme sodium d-glucuronate
CID PubChem 87235405
Nom IUPAC Sodium ; Acide (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohexanoïque
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Point de fusion 134°C to 140°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 03, 886
Merck Index 10, 4327
Conditions de rotation spécifiques +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Rotation spécifique + 21
Poids de la formule 234.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline