Learn More
Acide D(+)-glucuronique, sel de sodium, monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627304 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627304 100 g Flacon en plastique 100g
10226740 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627304 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204571000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 14984-34-0 | C6H9NaO7·H2O | 234.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14984-34-0
Formule moléculaire C6H9NaO7·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 234.14
Numéro MDL MFCD00151051
Clé InChI QKHMTHNLNZGTSP-JSCKKFHOSA-N
Synonyme sodium d-glucuronate
CID PubChem 87235405
Nom IUPAC Sodium ; Acide (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-oxohexanoïque
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O.[Na]
Specifica
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate
Point de fusion 134°C to 140°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 03, 886
Merck Index 10, 4327
Conditions de rotation spécifiques +21° (20°C c=2,H2O,after 4hrs.)
Rotation spécifique + 21
Poids de la formule 234.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.