Learn More
Acide D-glucuronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Glucuronic Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 194.0427 |
| Pourcentage de pureté | >95% |