Learn More
D(+)-Glucurono-3,6-lactone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583581 25 g Flacon en plastique 25g
10388450 100 g Flacon en plastique 100g
10104710 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10583581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225920250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32449-92-6
Numéro MDL MFCD00135622
Clé InChI UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonyme d-glucuro-3,6-lactone
CID PubChem 91634076
Nom IUPAC (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolane-2-yl]-2-hydroxyacétaldéhyde
SMILES C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 170.0°C to 176.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (80°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C6H8O6
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4503
Conditions de rotation spécifiques +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotation spécifique + 19.00
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless to light yellow
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Poids de la formule 176.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline