Learn More
D-Glucurono-3,6-lactone, TRC
Code produit 30134338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134338 25 g 25g
30133783 5 g 5g
30007724 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134338 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG59690025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32449-92-6
Formule moléculaire C6 H8 O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Synonyme D-Glucuronolactone, D-Glucuronic acid, γ-lactone, Glucuronic acid, γ-lactone, D- (6CI,8CI), D-Glucofuranurono-6,3-lactone, D-Glucuronic acid lactone, D-Glucuronic acid γ-lactone, D-Glucurono-3,6-lactone, D-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurono-γ-lactone, D-Glucuronolactone, Dicurone, Glucoxy, Glucurolactone, Glucurone, Glucuronic acid γ-lactone, Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone, Glucuronosan, Glycurone, Guronsan, NSC 656, Reulatt S.S.
Nom IUPAC (2R)-2-[(2S,3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-hydroxyacétaldéhyde
SMILES O[C@@H](C=O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glucuronolactone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Poids de la formule 176.0321
Pourcentage de pureté >95%