Learn More
D-Glucurono-6,3-lactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462558 500 g 500g
11442558 25 g 25g
11452558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15861.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.124 g/mol
D-Glucurono-6,3-lactone is a glucuronic acid derivative studied for its effectiveness against canine hepatitis. It is utilized in the studies such as starting regent in the synthesis of 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronic acid trichloroethylester, required for the preparation of 1-O-acyl glucuronide of the anti-inflammatory drug ML-3000, synthesis of optically active glucopyranoses, synthesis of long-chain alkyl glucofuranosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-glucurono-6,3-lactone est un dérivé de l’acide glucuronique étudié pour son efficacité contre l’hépatite canine. Elle est utilisée dans les études comme réactif de départ dans la synthèse du trichloroéthylester de l’acide 2,3,4,-tris(tert.-butyldiméthysilyl)glucuronique, requis pour la préparation du 1-O-acyl glucuronide du médicament anti-inflammatoire ML-3000, la synthèse des glucopyranoses optiquement actifs, la synthèse des glucofuranosides d’alkyle à longue chaîne.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases fortes, les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32449-92-6
Formule moléculaire C6H8O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.124
Numéro MDL MFCD00135622
Clé InChI UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonyme d-glucuro-3,6-lactone
CID PubChem 91634076
Nom IUPAC (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-5-oxooxolane-2-yl]-2-hydroxyacétaldéhyde
SMILES C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucurono-6,3-lactone
Point de fusion 174°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 83595
Merck Index 14,4467
Informations sur la solubilité Soluble in Water.
Rotation optique +19° (c=8 in Water)
Poids de la formule 176.12
Pourcentage de pureté 99%