Learn More
Acétonide de D-glucurono-6,3-lactone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Glucurono-6,3-lactone acetonide |
| Point de fusion | 119°C to 121°C |
| Quantité | 10 g |
| Rotation optique | +52° (c=1 in Chloroform) |
| Poids de la formule | 216.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |