Learn More
Acide D-gulonique-1,4-lactone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15428579 5 g 5g
15438579 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66987.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6322-07-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
D-Gulono-1,4-lactone is a hexanoic acid used as a starting material in EPC syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
D-gulono-1,4-lactone est un acide hexanoïque utilisé comme produit de départ dans les synthèses d’EPC.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec la chaleur, les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6322-07-2
Numéro MDL MFCD00005391
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Gulonic acid-1,4-lactone
Point de fusion 182°C to 188°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C5H2Br2O2S
Quantité 5 g
Beilstein 83012
Synonyme 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-dibromothenoic acid, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem7747, acmc-20a4op, maybridge1_002274, 4-dimethylaminoethyl benzoate, 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylic acid, 2,3-dibromothiophene-5-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4,5-dibromo
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI USFXRYVNRUMABJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Br)C(=O)O
Nom IUPAC acide 4,5-dibromothiophène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 285.94
CID PubChem 80611
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre