Learn More
Acide D-gulonique-1,4-lactone 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438579 25 g 25g
15428579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66987.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6322-07-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
D-Gulono-1,4-lactone is a hexanoic acid used as a starting material in EPC syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
D-gulono-1,4-lactone est un acide hexanoïque utilisé comme produit de départ dans les synthèses d’EPC.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec la chaleur, les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6322-07-2
Numéro MDL MFCD00005391
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Gulonic acid-1,4-lactone
Point de fusion 182°C to 188°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H10O6
Quantité 25 g
Beilstein 83012
Synonyme d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Nom IUPAC (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
CID PubChem 165105
Poids de la formule 178.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre