Learn More
D-Gulono-1,4-lactone, TRC
Code produit 30390727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390727 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390727 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG85499510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Gulono-1,4-lactone
CAS 6322-07-2
Formule moléculaire C6 H10 O6
Quantité 10 g
Synonyme D-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Gulonolactone, D-Gulonic γ-lactone, D-Gulono-1,4-lactone, D-Gulono-γ-lactone, D-Gulonolactone, NSC 34392, γ-D-Gulonolactone
Formule InChI InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyéthyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 178.14
Poids de la formule 178.0477