Learn More
D-Histidine, TRC
Code produit 30179213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179213 100 g 100g
30179148 25 g 25g
30179036 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179213 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH456015100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 351-50-8
Formule moléculaire C6 H9 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Synonyme (R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanoic acid
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)acide propanoïque
SMILES N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Histidine
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Quantité 100 g
Poids de la formule 155.0695