Learn More
D-homophénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426580
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426580 1 g 1g
11436580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426580 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27629.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 82795-51-5 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82795-51-5
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Numéro MDL MFCD00063091
Clé InChI JTTHKOPSMAVJFE-SECBINFHSA-N
Synonyme d-homophenylalanine, h-d-hophe-oh, 2r-2-amino-4-phenylbutanoic acid, r-2-amino-4-phenylbutanoic acid, d-homophenyl-ala, h-d-homophe-oh, r-homophenylalanine, r-2-amino-4-phenylbutyric acid, unii-5847zw3pep, d-homophenyl alanine
CID PubChem 6950302
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-4-phénylbutanoïque
SMILES N[C@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Homophenylalanine
Point de fusion >300°C
Beilstein 4675530
Quantité 1 g
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 98%