Learn More
D-Homophénylalanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Homophenylalanine |
| CAS | 82795-51-5 |
| Formule moléculaire | C10H13NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Benzenebutanoic acid, α-amino-, (αR)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (R)-, (αR)-α-Aminobenzenebutanoic acid, (2R)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid, (R)-2-Amino-4-phenylbutyryic acid, (R)-Homophenylalanine, D-2-Amino-4-phenylbutanoic acid, D-Homophenylalanine, (2R)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (2R)-2-amino-4-phénylbutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.22 |
| Poids de la formule | 179.0946 |