Learn More
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium, MedChemExpress
Description
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium is a weak competitive antagonist of α-ketoglutarate (α-KG) and inhibits multiple α-KG-dependent dioxygenases with a Ki of 10.87 mM. D-α-Hydroxyglutaric acid disodium increases reactive oxygen species (ROS) production. D-α-Hydroxyglutaric acid disodium binds and inhibits ATP synthase and inhibits mTOR signaling.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-α-Hydroxyglutaric acid disodium |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 103404-90-6 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 25 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H6Na2O5 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | Disodium (R)-2-hydroxyglutarate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 75 mg/mL (390.46 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |