Learn More
Acide D(-)-isoascorbique (acide érythorique), TRC
Code produit 30012812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012812 250 g 250g
30004715 100 g 100g
17928224 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012812 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE649890250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-65-6
Formule moléculaire C6 H8 O6
Poids moléculaire (g/mol) 176.12
Synonyme D-erythro-Hex-2-enonic acid, γ-lactone, D-erythro-Hexonic acid, 3-keto-, γ-lactone (6CI), Erythorbic acid (7CI), Araboascorbic acid, Araboascorbic acid, D-, D-(-)-Isoascorbic acid, D-Araboascorbic acid, D-Erythorbic acid, D-Isoascorbic acid, D-arabino-Ascorbic acid, E 315, Erycorbin, Glucosaccharonic acid, Isoascorbic acid, Isovitamin C, Mercate 5, NSC 8117, Neo-Cebicure, Saccharosonic acid, D-Isoascorbic Acid, (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Ascorbic Acid Imp. F (EP)
Nom IUPAC (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyéthyle]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-une
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoascorbic Acid
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
Poids de la formule 176.0321