Learn More
D-Isoleucine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | D-Isoleucine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1 |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 131.0946 |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |