Learn More
D-Isoleucine, TRC
Code produit 17989084
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17989084 250 mg 250mg
17969084 50 mg 50mg
17939354 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17989084 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI820210250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 319-78-8
Formule moléculaire C6 H13 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.1729
Synonyme Isoleucine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (R)-Isoleucine
Nom IUPAC (2R,3R)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Isoleucine
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Quantité 250 mg
Poids de la formule 131.0946
Conditions d’expédition Room Temperature