Learn More
Acide D,L-2-amino-3-(hydroxy-15N-amino)propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D,L-2-Amino-3-(hydroxy-15N-amino)propionic Acid |
| CAS | 1219426-14-8 |
| Formule moléculaire | C3H8N15NO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | alpha-Amino-beta-hydroxylaminopropionic Acid-15N, 3-(Hydroxyamino)alanine-15N, NSC 159165-15N |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H8N2O3/c4-2(1-5-8)3(6)7/h2,5,8H,1,4H2,(H,6,7)/i5+1 |
| SMILES | NC(C[15NH]O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-amino-3-(hydroxyamino)propanoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.1 |
| Poids de la formule | 121.0505 |