Learn More
D,L-Alpha-Hydroxy Myristic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D,L-a-Hydroxymyristic Acid |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17) |
| Poids de la formule | 244.2038 |