Learn More
Acide D,L-azétidine-2-carboxylique-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D,L-Azetidine-2-carboxylic Acid-d4 |
| Formule moléculaire | C4 D4 H3 N O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (+)-2-Azetidinecarboxylic Acid-d4, Azetidine Carboxylic Acid-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC(C(=O)O)C1([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | Acide 3,3,4,4-tétradeutéroazétidine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 105.129 |
| Poids de la formule | 105.073 |