Learn More
Acide D,L-benzylsuccinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D,L-Benzylsuccinic Acid |
| CAS | 884-33-3 |
| Formule moléculaire | C11 H12 O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Butanedioic acid, 2-(phenylmethyl)-, Butanedioic acid, (phenylmethyl)- (9CI), Succinic acid, benzyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethyl)butanedioic acid, 2-Benzylbutanedioic acid, 2-Benzylsuccinic acid, Benzylsuccinic acid, DL-Benzylsuccinic acid, NSC 20708, α-Benzylsuccinic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2benzylbutanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.21 |
| Poids de la formule | 208.0736 |