Learn More
D,L-chlorure de carnitine, TRC
Product Code. 30005167
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30005167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30005167 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC1841005G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-Carnitine chloride
CAS 461-05-2
Formule moléculaire C7 H16 N O3 . Cl
Quantité 5 g
Synonyme 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, (±)- (8CI), (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride, (±)-Carnitine chloride, (±)-Carnitine hydrochloride, Aplegin, Bicarnesine, Carnitine chloride, Carnitine, hydrochloride, DL-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride, Monocamin, d,l-Carnitine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(=O)O
Nom IUPAC (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-triméthylazanium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 197.66
Poids de la formule 197.0819