Learn More
D,L-Homotryptophan, TRC
Code produit 30395659
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30395659 50 mg
30392506 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30395659 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH65700050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26988-87-4
Formule moléculaire C12 H14 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Nom IUPAC 2-amino-4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid
SMILES NC(CCc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D,L-Homotryptophan
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c13-10(12(15)16)6-5-8-7-14-11-4-2-1-3-9(8)11/h1-4,7,10,14H,5-6,13H2,(H,15,16)
Poids de la formule 218.1055