Learn More
D,Lm-Tyrosine, TRC
Code produit 30455328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455328 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT9100001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D,L-m-Tyrosine
CAS 775-06-4
Formule moléculaire C9 H11 N O3
Quantité 1 g
Synonyme Phenylalanine','3-hydroxy-, DL-Phenylalanine','3-hydroxy-, m-Tyrosine','DL- (8CI), 3-Hydroxyphenylalanine, 2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate, DL-3-(m-Hydroxyphenyl)alanine, DL-3-Hydroxyphenylalanine, DL-Metatyrosine, DL-m-Hydroxyphenylalanine, DL-m-Tyrosine, DL-α-m-Tyrosine, Metatyrosine, NSC 89304, m-DL-Tyrosine, m-Hydroxyphenylalanine, m-Tyrosine, meta-Tyrosine, α-Amino-3-hydroxybenzenepropanoic acid, α-Amino-β-(m-hydroxyphenyl)propionic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
SMILES NC(Cc1cccc(O)c1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-(3-hydroxyphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Poids de la formule 181.0739