Learn More
Lactone de l'acide D,L-mévalonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Mevalonic Acid Lactone |
| CAS | 674-26-0 |
| Formule moléculaire | C6 H10 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, (±)- (8CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Mevalonolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonolactone, DL-Mevalonic acid lactone, DL-Mevalonic acid Δ-lactone, DL-Mevalonolactone, MVSL, Mevalolactone, Mevalonic acid lactone, Mevalonic acid Δ-lactone, Mevalonic lactone, Mevalonolactone, NSC 90804, β-Hydroxy-β-methyl-Δ-valerolactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1(O)CCOC(=O)C1 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxy-4-méthyloxan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.14 |
| Poids de la formule | 130.063 |