Learn More
Lactone de l'acide D,L-mévalonique, TRC
Code produit 30478923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478923 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM339025500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Mevalonic Acid Lactone
CAS 674-26-0
Formule moléculaire C6 H10 O3
Quantité 500 mg
Synonyme 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, (±)- (8CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Mevalonolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonolactone, DL-Mevalonic acid lactone, DL-Mevalonic acid Δ-lactone, DL-Mevalonolactone, MVSL, Mevalolactone, Mevalonic acid lactone, Mevalonic acid Δ-lactone, Mevalonic lactone, Mevalonolactone, NSC 90804, β-Hydroxy-β-methyl-Δ-valerolactone
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
SMILES CC1(O)CCOC(=O)C1
Nom IUPAC 4-hydroxy-4-méthyloxan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Poids de la formule 130.063