Learn More
D,LN,N-Didesméthyl Venlafaxine-d11, TRC
Code produit 30384987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30384987 25 mg 25mg
30380951 5 mg 5mg
30372172 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30384987 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44157325MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D,L-N,N-Didesmethyl Venlafaxine-d11
Formule moléculaire C15 D11 H12 N O2
Quantité 25 mg
Synonyme Dinorvenlafaxine-d11, 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-d11, 1-[2-Amino-1-(p-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-d11, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-(1-hydroxycyclohexyl)-ethylamine-d11
Formule InChI InChI=1S/C15H23NO2/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,17H,2-4,9-11,16H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,9D2,10D2,14D
SMILES [2H]C(CN)(c1ccc(OC)cc1)C2(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
Nom IUPAC 1-[2-amino-1-deutéro-1-(4-méthoxyphényl)éthyl]-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dedécembre-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 260.416
Poids de la formule 260.242