Learn More
D,L-O-Desméthyl Venlafaxine-d6 (100 μg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30392412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392412 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30392412 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT11971X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Formule moléculaire C16H19D6NO2
Quantité 1 mL
Synonyme 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
Formule InChI InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
SMILES OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5-hexadeutério-1-[2-(diméthylamino)-1-(4-hydroxyphényl)éthyle]cyclohexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 269.41
Poids de la formule 269.2262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6 100 μg/mL