Learn More
D,LO-Déméthyl Venlafaxine-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6 |
| CAS | 1020719-35-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C16H19D6NO2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2 |
| Nom IUPAC | ou |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.41 |
| Afficher plus |