Learn More
D, L-Sulforaphane, TRC
Code produit 17938304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17938304 25 mg 25mg
17959724 250 mg 250mg
17969344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17938304 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69911525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4478-93-7
Formule moléculaire C6 H11 N O S2
Poids moléculaire (g/mol) 177.29
Synonyme Isothiocyanic acid, 4-(methylsulfinyl)butyl ester (8CI), Sulforaphan (6CI), 1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)butane, 4-Methylsulfinylbutyl isothiocyanate, BroccoPhane, Detoxophane, Sulforaphane, Butane, 1-isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-méthylsulfinylbutane
SMILES CS(=O)CCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Sulforaphane
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
Poids de la formule 177.0282