Learn More
(D,L)-threo-alpha-Phenyl-2-piperidineacetamide, TRC
Code produit 17982845
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17982845 25 mg 25mg
17952645 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17982845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP33597625MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50288-62-5
Formule moléculaire C13 H18 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 218.29
Synonyme 2-Piperidineacetamide, α-phenyl-, (αR,2R)-rel-, 2-Piperidineacetamide, α-phenyl-, (R*,R*)-, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]ethanamide, (2RS)-2-phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. C (EP)
Nom IUPAC (2R)-2-phenyl-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetamide
SMILES NC(=O)[C@@H]([C@H]1CCCCN1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-Phenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetamide
Formule InChI InChI=1S/C13H18N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-3,6-7,11-12,15H,4-5,8-9H2,(H2,14,16)/t11-,12-/m1/s1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 218.1419
Conditions d’expédition Room Temperature