missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D,L-Trihexyphénidyle chlorhydrate, D,L-Trihexyphénidyl chlorhydrate, TRC

Code produit 30138401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138401 100 g 100g
30137939 25 g 25g
18061630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795000100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

Formule moléculaire C20 H31 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 337.93
Synonyme 1-Piperidinepropanol, α-cyclohexyl-α-phenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), (±)-Trihexyphenidyl hydrochloride, 1-Phenyl-1-cyclohexyl-3-piperidyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, 3-(1-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-1-propanol hydrochloride, Alpha-Cyclohexyl-alpha-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride, Antitrem, Aparkane, Artane, Artane hydrochloride, Benzhexol chloride, Benzhexol hydrochloride, Broflex, Cyclodol, Pacitane, Paralest, Parcopane, Pargitan, Parkidyl, Parkinane, Parkinol, Parkinsan, Parkisan, Parkopan, Partigan, Peragit, Pipanol, Romparkin, Sedrina, Tremin, Trihexy, Trihexyphenidyl chlorhydrate, Trihexyphenidyl hydrochloride, Triphedinon, Triphenidyl, Tsiklodol, α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
Nom IUPAC 1-cyclohexyl-1-phényl-3-pipéridine-1-ylpropane-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3

Spécification

Nom chimique ou matériau Benzhexol hydrochloride
CAS 52-49-3
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
Poids de la formule 337.2172
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.