Learn More
D,L-Venlafaxine-d6 (100 μg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30391109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391109 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30391109 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT13575X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D,L-Venlafaxine-d6
CAS 1020720-02-8
Formule moléculaire C17H21D6NO2
Quantité 5 x 1 mL
Synonyme 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol-d6
Formule InChI InChI=1S/C17H27NO2/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,16,19H,4-6,11-13H2,1-3H3/i4D2,5D2,6D2
SMILES OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(OC)C=C2
Nom IUPAC 3,3,4,4,5,5-hexadeutério-1-[2-(diméthylamino)-1-(4-méthoxyphényl)éthyle]cyclohexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 283.44
Poids de la formule 283.2418
Concentration or Composition (by Analyte or Components) D,L-Venlafaxine-d6 100 μg/mL